4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD237841-100GEA
533
EUR
BLDPBD237841-100G
BLDPBD237841-10G
BLDPBD237841-250MG
BLDPBD237841-1G
BLDPBD237841-5G
BLDPBD237841-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₇H₂₅BO₄ MW: 304,1890 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453055 Núm. CAS: 850568-72-8 |