3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 97%
BLDPBD237441-1GEA 30 EUR
BLDPBD237441-1G BLDPBD237441-25G BLDPBD237441-100MG BLDPBD237441-250MG BLDPBD237441-5G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11847746
Núm. CAS: 105515-20-6