2,3,4-Trifluoroiodobenzene 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD236695-1GEA
9
EUR
BLDPBD236695-1G
BLDPBD236695-10G
BLDPBD236695-5G
BLDPBD236695-100G
BLDPBD236695-25G
2,3,4-Trifluoroiodobenzene 97%
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₂F₃I MW: 257,9798 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788551 Núm. CAS: 459424-72-7 |