3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
BLDPBD236258-250MGEA 6 EUR
BLDPBD236258-250MG BLDPBD236258-10G BLDPBD236258-100G BLDPBD236258-5G BLDPBD236258-25G BLDPBD236258-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266196
Núm. CAS: 443776-76-9