2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD233521-250MGEA 10 EUR
BLDPBD233521-250MG BLDPBD233521-25G BLDPBD233521-5G BLDPBD233521-1G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 95%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066349
Núm. CAS: 86521-05-3