4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene 95+%
|
|
BLDPBD232084-5GEA
79
EUR
BLDPBD232084-5G
BLDPBD232084-1G
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene 95+%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₈BrCl MW: 219,51 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00672954 Núm. CAS: 289039-22-1 |