4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD231567-5GEA
200
EUR
BLDPBD231567-5G
BLDPBD231567-250MG
BLDPBD231567-1G
BLDPBD231567-10G
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₉BrFNO MW: 246,0763 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878360 Núm. CAS: 749927-80-8 |