4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD231489-250MGEA
90
EUR
BLDPBD231489-250MG
BLDPBD231489-1G
4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Cyclohexyl(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₂₀BNO₃ MW: 261,1300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09027224 Núm. CAS: 913835-84-4 |