3-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
|
|
BLDPBD231023-250MGEA
42
EUR
BLDPBD231023-250MG
BLDPBD231023-1G
BLDPBD231023-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,9882 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12910487 Núm. CAS: 221220-99-1 |