6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD230263-1GEA
51
EUR
BLDPBD230263-1G
BLDPBD230263-25G
BLDPBD230263-250MG
BLDPBD230263-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,0600 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09258769 Núm. CAS: 116355-18-1 |