5-Bromo-4-methyl-2-nitroaniline 98%
|
|
BLDPBD229625-1GEA
61
EUR
BLDPBD229625-1G
BLDPBD229625-250MG
BLDPBD229625-5G
BLDPBD229625-25G
5-Bromo-4-methyl-2-nitroaniline 98%
5-Bromo-4-methyl-2-nitroaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₇BrN₂O₂ MW: 231,0500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00156314 Núm. CAS: 40371-63-9 |