4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
|
|
BLDPBD228350-5GEA
61
EUR
BLDPBD228350-5G
BLDPBD228350-25G
BLDPBD228350-1G
BLDPBD228350-100G
BLDPBD228350-250MG
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₄H₂₆BNO₂ MW: 371,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD13195770 Núm. CAS: 267221-88-5 |