Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD228288-100MGEA
21
EUR
BLDPBD228288-100MG
BLDPBD228288-5G
BLDPBD228288-25G
BLDPBD228288-1G
BLDPBD228288-250MG
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₀H₉BrN₂O₂ MW: 269,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11505036 Núm. CAS: 1187236-18-5 |