2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
BLDPBD22705-500GEA 23 EUR
BLDPBD22705-500G BLDPBD22705-25G BLDPBD22705-100G
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003988
Núm. CAS: 81-16-3