4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole 97%
BLDPBD2262-100GEA 118 EUR
BLDPBD2262-100G BLDPBD2262-1G BLDPBD2262-10G BLDPBD2262-500G BLDPBD2262-5G BLDPBD2262-25G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005241
Núm. CAS: 13808-64-5