3-Boronobenzenesulphonamide pinacol ester 95%
BLDPBD224528-100MGEA 31 EUR
BLDPBD224528-100MG BLDPBD224528-5G BLDPBD224528-250MG BLDPBD224528-1G
3-Boronobenzenesulphonamide pinacol ester 95%
3-Boronobenzenesulphonamide pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₂H₁₈BNO₄S
MW: 283,1516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781217
Núm. CAS: 486422-08-6