2-Bromo-1,1-dimetoxietano 98% estabilizado

Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH


Estabilización: Stabilised with potassium carbonate 0,5%

BLDPBD22394-25GEA 7 EUR
BLDPBD22394-25G BLDPBD22394-10G
2-Bromo-1,1-dimetoxietano 98% estabilizado
2-Bromo-1,1-dimetoxietano

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formula: BrH₂CCH(OCH₃)₂
MW: 169,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000213
Núm. CAS: 7252-83-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR