3-Chloro-5-methylphenylboronic acid 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD222894-1GEA
45
EUR
BLDPBD222894-1G
BLDPBD222894-100MG
BLDPBD222894-5G
BLDPBD222894-250MG
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09027241 Núm. CAS: 913836-14-3 |