6-Bromo-4-methylquinoline 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD222159-100MGEA
15
EUR
BLDPBD222159-100MG
BLDPBD222159-5G
BLDPBD222159-25G
BLDPBD222159-10G
BLDPBD222159-250MG
BLDPBD222159-1G
6-Bromo-4-methylquinoline 97%
6-Bromo-4-methylquinoline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₀H₈BrN MW: 222,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258893 Núm. CAS: 41037-28-9 |