2-Ethoxybenzonitrile 95%
|
|
BLDPBD22072-1GEA
6
EUR
BLDPBD22072-1G
BLDPBD22072-10G
BLDPBD22072-25G
BLDPBD22072-5G
BLDPBD22072-100G
2-Ethoxybenzonitrile 95%
2-Ethoxybenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001789 Núm. CAS: 6609-57-0 |