4-Formyl-2-picoline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD21967-10GEA 693 EUR
BLDPBD21967-10G BLDPBD21967-25G BLDPBD21967-100G BLDPBD21967-100MG BLDPBD21967-5G BLDPBD21967-250MG BLDPBD21967-1G
4-Formyl-2-picoline 98%
4-Formyl-2-picoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06410683
Núm. CAS: 63875-01-4