2-Amino-6-bromoquinoline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD219355-5GEA
389
EUR
BLDPBD219355-5G
BLDPBD219355-1G
BLDPBD219355-250MG
2-Amino-6-bromoquinoline 98%
2-Amino-6-bromoquinoline
Formula:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,0700 g/mol |
Número MDL:
MFCD06738670 Núm. CAS: 791626-58-9 |