3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%
|
|
BLDPBD21852-10GEA
7
EUR
BLDPBD21852-10G
BLDPBD21852-0.025G
BLDPBD21852-5G
BLDPBD21852-25G
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol 98%
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C5H13NO2 MW: 119,1622 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004714 Núm. CAS: 623-57-4 |