Ácido 5-formilsalicílico 98% (by HPLC)
|
|
BLDPBD21803-100GEA
117
EUR
BLDPBD21803-100G
BLDPBD21803-500G
BLDPBD21803-25G
BLDPBD21803-5G
BLDPBD21803-10G
BLDPBD21803-1000G
Ácido 5-formilsalicílico 98% (by HPLC)
Ácido 5-formilsalicílico
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₆O₄ MW: 166,1308 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006945 Núm. CAS: 616-76-2 |