2,6-Dichloro-4-methylaniline 98%
|
|
BLDPBD217791-10GEA
499
EUR
BLDPBD217791-10G
BLDPBD217791-1G
BLDPBD217791-5G
BLDPBD217791-250MG
2,6-Dichloro-4-methylaniline 98%
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₇Cl₂N MW: 176,043 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190134 Núm. CAS: 56461-98-4 |