2',4'-Dichlorovalerophenone 98+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD21757-25GEA 66 EUR
BLDPBD21757-25G BLDPBD21757-5G BLDPBD21757-100G
2',4'-Dichlorovalerophenone 98+%
2',4'-Dichlorovalerophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₁H₁₂Cl₂O
MW: 231,1184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028061
Núm. CAS: 61023-66-3