5-Bromo-2-chloroaniline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21737-500GEA
487
EUR
BLDPBD21737-500G
BLDPBD21737-1G
BLDPBD21737-10G
BLDPBD21737-5G
BLDPBD21737-100G
BLDPBD21737-25G
5-Bromo-2-chloroaniline 98%
5-Bromo-2-chloroaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₅BrClN MW: 206,47 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06796283 Núm. CAS: 60811-17-8 |