(R)-(-)-Glycidyl butyrate 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD21720-5GEA 7 EUR
BLDPBD21720-5G BLDPBD21720-25G BLDPBD21720-500G BLDPBD21720-100G
(R)-(-)-Glycidyl butyrate 95%
(R)-(-)-Glycidyl butyrate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075120
Núm. CAS: 60456-26-0