3-Bromo-4-iodoanísol 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD216954-100GEA
969
EUR
BLDPBD216954-100G
BLDPBD216954-5G
BLDPBD216954-10G
BLDPBD216954-1G
BLDPBD216954-250MG
BLDPBD216954-25G
3-Bromo-4-iodoanísol 97%
3-Bromo-4-iodoanísol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₆BrIO MW: 312,9304 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12547848 Núm. CAS: 466639-53-2 |