Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid 98%
BLDPBD21677-25GEA 682 EUR
BLDPBD21677-25G BLDPBD21677-5G BLDPBD21677-10G BLDPBD21677-1G
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridazine-4,5-dicarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,1070 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06742784
Núm. CAS: 59648-14-5