3-Chloro-1H-pyrazole 98%
|
|
BLDPBD215704-250MGEA
10
EUR
BLDPBD215704-250MG
BLDPBD215704-25G
BLDPBD215704-5G
BLDPBD215704-100MG
BLDPBD215704-1G
BLDPBD215704-10G
3-Chloro-1H-pyrazole 98%
3-Chloro-1H-pyrazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₃H₃ClN₂ MW: 102,522 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12756597 Núm. CAS: 14339-33-4 |