2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
BLDPBD215693-1GEA 18 EUR
BLDPBD215693-1G BLDPBD215693-100G BLDPBD215693-25G BLDPBD215693-5G BLDPBD215693-250MG
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367058
Núm. CAS: 871126-22-6