Ácido palmítico 95%
Sinónimos: Ácido hexadecanoico
BLDPBD21542-1000GEA 23 EUR
BLDPBD21542-1000G BLDPBD21542-100G BLDPBD21542-500G
Ácido palmítico 95%
Ácido palmítico
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002747
Núm. CAS: 57-10-3