Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD215285-10GEA
80
EUR
BLDPBD215285-10G
BLDPBD215285-100G
BLDPBD215285-25G
BLDPBD215285-1G
BLDPBD215285-5G
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ MW: 283,0420 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847338 Núm. CAS: 187331-46-0 |