α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD215160-25GEA
90
EUR
BLDPBD215160-25G
BLDPBD215160-5G
BLDPBD215160-1G
BLDPBD215160-250MG
BLDPBD215160-10G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847179 Núm. CAS: 127425-73-4 |