4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 98%
|
|
BLDPBD215159-250MGEA
8
EUR
BLDPBD215159-250MG
BLDPBD215159-10G
BLDPBD215159-100G
BLDPBD215159-1G
BLDPBD215159-25G
BLDPBD215159-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₆H₇ClN₂S MW: 174,65 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023233 Núm. CAS: 17119-73-2 |