3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
BLDPBD213208-5GEA 121 EUR
BLDPBD213208-5G BLDPBD213208-100MG BLDPBD213208-25G BLDPBD213208-1G BLDPBD213208-250MG BLDPBD213208-100G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0160 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511232
Núm. CAS: 655-26-5