6-Bromonicotinamide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD208431-1GEA
40
EUR
BLDPBD208431-1G
BLDPBD208431-5G
BLDPBD208431-250MG
6-Bromonicotinamide 98%
6-Bromonicotinamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₆H₅BrN₂O MW: 201,0200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00266840 Núm. CAS: 889676-37-3 |