4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine 95%
|
|
BLDPBD20792-100GEA
43
EUR
BLDPBD20792-100G
BLDPBD20792-5G
BLDPBD20792-25G
BLDPBD20792-10G
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine 95%
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₀H₂₄N₂O₃ MW: 220,3092 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059850 Núm. CAS: 4246-51-9 |