2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
|
|
BLDPBD19952-5GEA
7
EUR
BLDPBD19952-5G
BLDPBD19952-25G
BLDPBD19952-1G
BLDPBD19952-500G
BLDPBD19952-100G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 98%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₃Br MW: 273,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261272 Núm. CAS: 28320-31-2 |