Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD19937-25GEA
30
EUR
BLDPBD19937-25G
BLDPBD19937-500G
BLDPBD19937-5G
BLDPBD19937-100G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₈O₂S MW: 156,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005436 Núm. CAS: 2810-04-0 |