N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato 99%
|
|
Sinónimos:
EDC HCl
, EDC
BLDPBD19757-5GEA
6
EUR
BLDPBD19757-5G
BLDPBD19757-25G
BLDPBD19757-10G
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato 99%
N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina monoclorhidrato
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₈H₁₇N₃·HCl MW: 191,7 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012503 Núm. CAS: 25952-53-8 |