6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD196763-5GEA
113
EUR
BLDPBD196763-5G
BLDPBD196763-250MG
BLDPBD196763-1G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₇BBrClO₂ MW: 249,297 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09475910 Núm. CAS: 957120-28-4 |