Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD196503-25GEA
49
EUR
BLDPBD196503-25G
BLDPBD196503-5G
BLDPBD196503-10G
BLDPBD196503-100G
BLDPBD196503-1G
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-fluorobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,1530 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08689703 Núm. CAS: 185629-32-7 |