Methyl-6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD196225-100GEA
767
EUR
BLDPBD196225-100G
BLDPBD196225-5G
BLDPBD196225-25G
BLDPBD196225-250MG
BLDPBD196225-1G
Methyl-6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,0700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781319 Núm. CAS: 885518-49-0 |