4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD19300-10GEA
6
EUR
BLDPBD19300-10G
BLDPBD19300-100G
BLDPBD19300-25G
BLDPBD19300-500G
BLDPBD19300-1000G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075602 Núm. CAS: 2075-45-8 |