Hesperidin 97%
BLDPBD1901-5GEA 8 EUR
BLDPBD1901-5G BLDPBD1901-500G BLDPBD1901-10G BLDPBD1901-100G BLDPBD1901-25G BLDPBD1901-1G
Hesperidin 97%
Hesperidin
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075663
Núm. CAS: 520-26-3