6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 98%
|
|
BLDPBD18955-25GEA
47
EUR
BLDPBD18955-25G
BLDPBD18955-5G
BLDPBD18955-250MG
BLDPBD18955-10G
BLDPBD18955-100G
BLDPBD18955-500G
BLDPBD18955-1G
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one 98%
6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(1H)-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,1714 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07787563 Núm. CAS: 179688-52-9 |