N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine 98%
|
|
BLDPBD18908-1GEA
7
EUR
BLDPBD18908-1G
BLDPBD18908-5G
BLDPBD18908-100G
BLDPBD18908-25G
N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine 98%
N-Carbobenzoxy-D-2-phenylglycine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₆H₁₅NO₄ MW: 285,30 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064977 Núm. CAS: 17609-52-8 |