1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD18896-250MGEA 16 EUR
BLDPBD18896-250MG
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084917
Núm. CAS: 175277-09-5